Få mere at vide
2-Ethoxybenzoic Acid, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxybenzoic Acid |
| CAS | 134-11-2 |
| Molekylær formel | C9H10O3 |
| Mængde | 250 g |
| Synonym | 2-Ethoxybenzoic Acid, NSC 406710, o-Ethoxybenzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C9H10O3/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H,10,11) |
| SMIL | CCOc1ccccc1C(=O)O |
| Molekylvægt (g/mol) | 166.17 |
| Formel vægt | 166.063 |