Få mere at vide
2-Ethoxybenzensulfonylchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15407267
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15407267 1 g 1g
15417267 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407267 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34325.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 68800-33-9 | C8H9ClO3S | 220.667 g/mol
2-Ethoxybenzensulfonylchlorid anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser 2-Ethoxybenzensulfonylchlorid
anvendes som farmaceutiske mellemprodukter.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares under inert gas. Opbevares væk fra oxidationsmidler, vand/fugt, baser.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 68800-33-9
Molekylær formel C8H9ClO3S
Molekylvægt (g/mol) 220.667
MDL nummer MFCD08706420
InChI nøgle RWURYJNJYODVAL-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-benzenesulfonyl chloride, 2-ethoxybenzene-1-sulfonyl chloride, 2-ethoxyphenylsulfonyl chloride, benzenesulfonylchloride, 2-ethoxy
PubChem CID 18944993
IUPAC navn 2-ethoxybenzensulfonylchlorid
SMIL CCOC1=CC=CC=C1S(=O)(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxybenzenesulfonyl chloride
Smeltepunkt 60°C to 64°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 220.67
Procent renhed 96%