Få mere at vide
2-Ethoxybenzamidine Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxybenzamidine Hydrochloride |
| CAS | 18637-00-8 |
| Molekylær formel | C9H13ClN2O |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | 2-Ethoxybenzenecarboximidamide Hydrochloride, o-Ethoxybenzamidine Monohydrochloride, 2-Ethoxybenzenecarboximidamide Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C9H12N2O.ClH/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11;/h3-6H,2H2,1H3,(H3,10,11);1H |
| SMIL | N=C(N)C1=CC=CC=C1OCC.Cl |
| Molekylvægt (g/mol) | 200.67 |
| Formel vægt | 200.0716 |