Få mere at vide
2-Ethoxybenzamide, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Ethenzamide |
| CAS | 938-73-8 |
| Molekylær formel | C9 H11 N O2 |
| Mængde | 25 g |
| Synonym | Benzamide, 2-ethoxy-, Benzamide, o-ethoxy- (6CI,7CI,8CI), 2-Ethoxybenzamide, Etamide, Ethbenzamide, Ethenzamid, Ethenzamide, Ethosalicyl, Etocil, Etosalicil, Etosalicyl, Eusal, Katagrippe, Lucamide, NSC 28787, Pirosolvina, Protopyrin, Trancalgyl, o-Ethoxybenzamide |
| InChI formel | InChI=1S/C9H11NO2/c1-2-12-8-6-4-3-5-7(8)9(10)11/h3-6H,2H2,1H3,(H2,10,11) |
| SMIL | CCOc1ccccc1C(=O)N |
| IUPAC navn | 2-ethoxybenzamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 165.19 |
| Formel vægt | 165.079 |