Få mere at vide
2-Ethoxybenzamide, 97%
Artikelnummer. 10468640 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
100 g
Emballage:
Glasflaske
Plastflaske
Pakningsstørrelse:
100g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10468640 5 g Glasflaske 5g
10060800 100 g Plastflaske 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Product Code. 10468640 Supplier Thermo Scientific Acros Supplier No. 117870050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 938-73-8 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemical Identifiers
CAS 938-73-8
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00007977
InChI nøgle SBNKFTQSBPKMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenzamide, benzamide, 2-ethoxy, o-ethoxybenzamide, ethbenzamide, etenzamide, ethenzamid, etamide, ethosalicyl, etosalicil, etosalicyl
PubChem CID 3282
IUPAC navn 2-ethoxybenzamid
SMIL CCOC1=CC=CC=C1C(N)=O
Specifications
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxybenzamide
Navn note 97%
CAS min % 96.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 129.0°C to 134.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 96% min. (HPLC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C2H5OC6H4CONH2
Mængde 5 g
Beilstein 10, 93
Merck Index 15, 3786
Opløselighedsinformation Solubility in water: slightly soluble in water.
Formel vægt 165.19
Procent renhed 97%
Fysisk form Granulært krystallinsk pulver