Få mere at vide
2-Ethoxybenzamide, 97%
Artikelnummer. 11477136
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11477136 500 g 500g
11467136 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11477136 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B25455.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 938-73-8 | C9H11NO2 | 165.19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 938-73-8
Molekylær formel C9H11NO2
Molekylvægt (g/mol) 165.19
MDL nummer MFCD00007977
InChI nøgle SBNKFTQSBPKMBZ-UHFFFAOYSA-N
Synonym ethenzamide, benzamide, 2-ethoxy, o-ethoxybenzamide, ethbenzamide, etenzamide, ethenzamid, etamide, ethosalicyl, etosalicil, etosalicyl
PubChem CID 3282
IUPAC navn 2-ethoxybenzamid
SMIL CCOC1=CC=CC=C1C(N)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxybenzamide
Smeltepunkt 131°C to 134°C
Mængde 500 g
Merck Index 14,3731
Formel vægt 165.19
Procent renhed 97%