Få mere at vide
2-Ethoxyaniline, TRC
Artikelnummer. 30132754
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30132754 10 g
30132967 5 g
18020920 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30132754 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE20046110G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 94-70-2
Molekylær formel C8 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 137.18
Synonym o-Phenetidine (7CI,8CI), 2-Ethoxybenzenamine, 2-Aminophenetole, 2-Aminophenyl ethyl ether, 2-Ethoxyaniline, 2-Ethoxyphenylamine, NSC 9818, o-Ethoxyaniline, o-Ethoxylaniline, o-Phenetidine, 2-Phenetidine, 2-Ethoxybenzenamine, 2-Aminophenetole, 2-Aminophenyl Ethyl Ether, 2-Ethoxyphenylamine, o-Ethoxyaniline, o-Phenetidine (7CI,8CI), 2-Ethoxyaniline, NSC 9818, 2-Phenetidine
IUPAC navn 2-ethoxyaniline
SMIL CCOc1ccccc1N
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyaniline
Mængde 10 g
InChI formel InChI=1S/C8H11NO/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6H,2,9H2,1H3
Formel vægt 137.0841