Få mere at vide
2-Ethoxyacetylklorid, TRC
Artikelnummer. 30382036
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
10 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30382036 5 g
30379439 10 g
30371570 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30382036 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8909305G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14077-58-8
Molekylær formel C4H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 122.55
Synonym alpha-Ethoxyacetyl Chloride, Ethoxyacetic Acid Chloride
IUPAC navn 2-ethoxyacetylchlorid
SMIL CCOCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyacetyl Chloride
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C4H7ClO2/c1-2-7-3-4(5)6/h2-3H2,1H3
Formel vægt 122.0135