Få mere at vide
2-Ethoxyacetylchlorid, 97%, stikk. med 0,3% magnesiumoxid
Artikelnummer. 15488945
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15488945 100 g 100g
15468945 5 g 5g
15478945 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488945 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H34443.22
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 02-12-2026
CAS: 14077-58-8 | C4H7ClO2 | 122,548 g/mol
Det anvendes i fine kemiske synteser og bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Et spor af cis-ethoxyacetamid blev også påvist og isoleret med en autentisk prøve fremstillet ud fra reaktionen af cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) med 2-ethoxyacetylchlorid.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det anvendes i fine kemiske synteser og bruges som farmaceutiske mellemprodukter. Et spor af cis-ethoxyacetamid blev også påvist og isoleret med en autentisk prøve fremstillet ud fra reaktionen af cis-3-amino-6-methylchroman-4-01 (2) med 2-ethoxyacetylchlorid.
Opløselighed
Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Reagerer med stærke oxidationsmidler. Opbevares ved stuetemperatur.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 14077-58-8
Molekylær formel C4H7ClO2
Molekylvægt (g/mol) 122.548
MDL nummer MFCD11170566
InChI nøgle ZPMWWAIBJJFPPQ-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 84189
IUPAC navn 2-ethoxyacetylchlorid
SMIL CCOCC(=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxyacetyl chloride
Navn note stabiliseret med 0,3% magnesiumoxid
Lineær formel CH3CH2OCH2COCl
Mængde 100 g
FN nummer UN2920
Synonym ethoxyacetyl chloride, ethoxyacetylchloride, ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride,2-ethoxy, 2-ethoxyacetylchloride, ethoxy acetyl chloride, ethoxyacetic acid chloride, 2-ethoxy-acetyl chloride, acetyl chloride, 2-ethoxy
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
Formel vægt 122.55
Procent renhed 97%