missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
(2-Ethoxy-ethyl)-2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole Dihydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (2-Ethoxy-ethyl)-2-piperidin-4-yl-1H-benzimidazole Dihydrochloride |
| CAS | 2414420-72-5 |
| Molekylær formel | C16H23N3O•2HCl |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C16H23N3O.2ClH/c1-2-20-12-11-19-15-6-4-3-5-14(15)18-16(19)13-7-9-17-10-8-13;;/h3-6,13,17H,2,7-12H2,1H3;2*1H |
| SMIL | CCOCCN1C2=CC=CC=C2N=C1C3CCNCC3.Cl.Cl |
| IUPAC navn | 1-(2-ethoxyethyl)-2-(piperidin-4-yl)-1H-benzo[d]imidazole hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 346.3 |
| Formel vægt | 2805.14 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?