Få mere at vide
(2-Ethoxy-d5-phenoxy)acetic Acid, CDN
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-(2-Ethoxyphenoxy)acetic Acid-D5 (ethoxy-D5) |
| CAS | 2708280-58-2 |
| Molekylær formel | C10 D5 H7 O4 |
| Mængde | 0.1 g |
| Synonym | (2-Ethoxy-d5-phenoxy)acetic Acid, 2-[2-(Ethoxy-d5)phenoxy]acetic acid, 2-(2-Ethoxyphenoxy)acetic Acid-D5 (ethoxy-D5) |
| InChI formel | InChI=1 S/C10H12O4/c1-2-13-8-5-3-4-6-9(8)14-7-10(11)12/h3-6 H,2,7H2,1H3,(H,11,12)/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1OCC(=O)O |
| IUPAC navn | 2-[2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenoxy]acetic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 201.2307 |
| Formel vægt | 201.1049 g/mol |
| Show More |