Få mere at vide
2-Ethoxy-d5-phenol, CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxy-d5-phenol |
| CAS | 117320-30-6 |
| Molekylær formel | C8 2H5 H5 O2 |
| Mængde | 0.25 g |
| InChI formel | InChI=1 S/C8H10O2/c1-2-10-8-6-4-3-5-7(8)9/h3-6,9 H,2H2,1H3/i1D3,2D2 |
| SMIL | [2 H]C([2 H])([2 H])C([2 H])([2 H])Oc1ccccc1O |
| IUPAC navn | 2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)phenol |
| Molekylvægt (g/mol) | 143.19 |
| Formel vægt | 143,0995 g/mol |
| Procent renhed | 99 atom % D, min 98% kemisk renhed |