missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-Ethoxy-d5-1-[[2'-[(hydroxyamino)iminomethyl][1,1'-biphenyl]-4-yl]methyl]-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxy-d5-1-((2'-((hydroxyamino)iminomethyl)(1,1'-biphenyl)-4-yl)methyl)-1H-benzimidazole-7-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 1795133-18-4 |
| Molekylær formel | C25H19D5N4O4 |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C25H24N4O4/c1-3-33-25-27-21-10-6-9-20(24(30)32-2)22(21)29(25)15-16-11-13-17(14-12-16)18-7-4-5-8-19(18)23(26)28-31/h4-14,31H,3,15H2,1-2H3,(H2,26,28)/i1D3,3D2 |
| SMIL | [2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])Oc1nc2cccc(C(=O)OC)c2n1Cc3ccc(cc3)c4ccccc4\C(=N\O)\N |
| IUPAC navn | methyl 3-[[4-[2-[(Z)-N'-hydroxycarbamimidoyl]phenyl]phenyl]methyl]-2-(1,1,2,2,2-pentadeuterioethoxy)benzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 449.51 |
| Formel vægt | 449.2111 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?