Få mere at vide
2-Ethoxy-6,9-diaminoacridin laktat, TRC
Artikelnummer. 30372662
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30372662 5 g
1 options
Artikelnummer. 30372662 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE2615055G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Ethacridine Lactate
CAS 1837-57-6
Molekylær formel C15 H15 N3 O . C3 H6 O3
Mængde 5 g
Synonym Propanoic acid, 2-hydroxy-, compd. with 7-ethoxy-3,9-acridinediamine (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacridine lactate, Lactic acid compd. with 6,9-diamino-2-ethoxyacridine (1:1), 7-Ethoxy-3,9-acridinediamine 2-hydroxypropanoate (1:1), 6,9-Diamino-2-ethoxyacrid
InChI formel InChI=1S/C15H15N3O.C3H6O3/c1-2-19-10-4-6-13-12(8-10)15(17)11-5-3-9(16)7-14(11)18-13;1-2(4)3(5)6/h3-8H,2,16H2,1H3,(H2,17,18);2,4H,1H3,(H,5,6)
SMIL CCOc1ccc2nc3cc(N)ccc3c(N)c2c1.CC(O)C(=O)O
IUPAC navn 7-ethoxyacridin-3,9-diamin; 2-hydroxypropansyre
Molekylvægt (g/mol) 343.377
Formel vægt 343.153