Få mere at vide
2-Ethoxy-5-iodonicotinsyre, 97 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 10321710
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10321710 1 g 1g
1 options
Artikelnummer. 10321710 Leverandør Thermo Scientific Maybridge Leverandørnr. MAY00289DA
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-5-iodonicotinic acid
CAS 335078-07-4
Analyseprocentområde 97%
Molekylær formel C8H8INO3
Mængde 1 g
Synonym 2-ethoxy-5-iodonicotinic acid, 2-ethoxy-5-iodo-pyridine-3-carboxylic acid, 3-carboxy-2-ethoxy-5-iodopyridine
InChI nøgle DHVUWACWJRDVBQ-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC1=NC=C(C=C1C(=O)O)I
IUPAC navn 2-ethoxy-5-iodpyridin-3-carboxylsyre
Molekylvægt (g/mol) 293.06
PubChem CID 22648229
Formel vægt 293.06