Få mere at vide
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one (2-Ethoxy-5-fluorouracil), Mikromol™
Beskrivelse
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one (2-Ethoxy-5-fluorouracil)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxy-5-fluorouracil |
| CAS | 56177-80-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethoxy-5-fluorouracil |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C6 H7 F N2 O2 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | Fluorouracil Imp. F (EP), Fluorouracil USP Related Compound F, Fluorouracil USP RC F, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one, 2-Ethoxy-5-fluorouracil, 4(3H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro- (9CI), 2-Ethoxy-5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone, Fluorouracil Related Compound F, Flucytosine Impurity B, Fluorouracil Impurity F |
| InChI formel | InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H |
| SMIL | CCOC1=NC(=O)C(=CN1)F |
| IUPAC navn | 2-ethoxy-5-fluoro-1H-pyrimidin-4-one |
| Vis mere |