Få mere at vide
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one (2-Ethoxy-5-fluorouracil), Mikromol™
Artikelnummer. 30051203
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30051203 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30051203 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0593.060025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one (2-Ethoxy-5-fluorouracil)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-5-fluorouracil
CAS 56177-80-1
Analyt- eller komponentnavne 2-Ethoxy-5-fluorouracil
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C6 H7 F N2 O2
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym Fluorouracil Imp. F (EP), Fluorouracil USP Related Compound F, Fluorouracil USP RC F, 2-Ethoxy-5-fluoropyrimidin-4(1H)-one, 2-Ethoxy-5-fluorouracil, 4(3H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro-, 4(1H)-Pyrimidinone, 2-ethoxy-5-fluoro- (9CI), 2-Ethoxy-5-fluoro-4(3H)-pyrimidinone, Fluorouracil Related Compound F, Flucytosine Impurity B, Fluorouracil Impurity F
InChI formel InChI=1S/C16H24ClN3.2ClH/c1-19(2)11-9-16(13-18,10-12-20(3)4)14-5-7-15(17)8-6-14;;/h5-8H,9-12H2,1-4H3;2*1H
SMIL CCOC1=NC(=O)C(=CN1)F
IUPAC navn 2-ethoxy-5-fluoro-1H-pyrimidin-4-one
Molekylvægt (g/mol) 158.13
Mængde 25 mg
Formel vægt 158.0492 g/mol