Få mere at vide
2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine), Mikromol™
Beskrivelse
2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine) |
| CAS | 332374-42-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde (1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine) |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O4 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-Ethoxy-5-(4-methylpiperazine-1-sulfonyl)benzaldehyde, 1-[(4-Ethoxy-3-formylphenyl)sulfonyl]-4-methylpiperazine |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O4S/c1-3-20-14-5-4-13(10-12(14)11-17)21(18,19)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10-11H,3,6-9H2,1-2H3 |
| SMIL | CCOc1ccc(cc1C=O)S(=O)(=O)N2CCN(C)CC2 |
| IUPAC navn | 2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylbenzaldehyde |
| Vis mere |