Få mere at vide
2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid, Mikromol™
Artikelnummer. 30050856
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050856 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050856 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0254.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
CAS 194602-23-8
Analyt- eller komponentnavne 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C14 H20 N2 O5 S
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
InChI formel InChI=1S/C14H20N2O5S/c1-3-21-13-5-4-11(10-12(13)14(17)18)22(19,20)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10H,3,6-9H2,1-2H3,(H,17,18)
SMIL CCOc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N2CCN(C)CC2
IUPAC navn 2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylbenzoic acid
Molekylvægt (g/mol) 328.38
Mængde 25 mg
Formel vægt 328.1093 g/mol