Få mere at vide
2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid, Mikromol™
Beskrivelse
2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid |
| CAS | 194602-23-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C14 H20 N2 O5 S |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2-Ethoxy-5-[(4-methyl-1-piperazinyl)sulfonyl]benzoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C14H20N2O5S/c1-3-21-13-5-4-11(10-12(13)14(17)18)22(19,20)16-8-6-15(2)7-9-16/h4-5,10H,3,6-9H2,1-2H3,(H,17,18) |
| SMIL | CCOc1ccc(cc1C(=O)O)S(=O)(=O)N2CCN(C)CC2 |
| IUPAC navn | 2-ethoxy-5-(4-methylpiperazin-1-yl)sulfonylbenzoic acid |
| Vis mere |