Få mere at vide
2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 96%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15488107
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488107 250 mg 250mg
15478107 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15488107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51505.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 240816-28-8
Molekylær formel C17H33NOSSn
Molekylvægt (g/mol) 418.23
MDL nummer MFCD07787373
InChI nøgle NBICALVSSSYBKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-4-tributylstannyl thiazole, 2-ethoxy-4-tributylstannyl-1,3-thiazole, acmc-209g8q, tributyl-2-ethoxy-1,3-thiazol-4-yl stannane, 2-ethoxy-4-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763265
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC(OCC)=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Mængde 250 mg
FN nummer UN2788
IUPAC navn 2-ethoxy-4-(tributylstannyl)-1,3-thiazole
Formel vægt 418.21
Procent renhed 96%