missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole, 96%, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15478107
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15478107 1 g 1g
15488107 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15478107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H51505.03
Request Bulk or Custom Format

Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 240816-28-8
Molekylær formel C17H33NOSSn
Molekylvægt (g/mol) 418.23
MDL nummer MFCD07787373
InChI nøgle NBICALVSSSYBKT-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-4-tributylstannyl thiazole, 2-ethoxy-4-tributylstannyl-1,3-thiazole, acmc-209g8q, tributyl-2-ethoxy-1,3-thiazol-4-yl stannane, 2-ethoxy-4-tri-n-butylstannyl thiazole
PubChem CID 2763265
SMIL CCCC[Sn](CCCC)(CCCC)C1=CSC(OCC)=N1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-4-(tri-n-butylstannyl)thiazole
Mængde 1 g
FN nummer UN2788
IUPAC navn tributyl-(2-ethoxy-1,3-thiazol-4-yl)stannane
Formel vægt 418.21
Procent renhed 96%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.