Få mere at vide
2-Ethoxy-4-methylphenol, 95%
Artikelnummer. 11322776
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11322776 2 g 2g
11332776 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11322776 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L08898.04
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 21-12-2026
CAS: 2563-07-7 | C9H12O2 | 152,19 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2563-07-7
MDL nummer MFCD00043697
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-4-methylphenol
Smeltepunkt 28 °C til 30 °C
Kogepunkt 103 °C (3 mmHg)
Molekylær formel C9H12O2
Brydningsindeks 1.523
Mængde 2 g
Beilstein 1865448
Synonym phenol, 2-ethoxy-4-methyl, 2-ethoxy-p-cresol, methyl creosol, acmc-20anwy, ethoxy-p-cresol, 2-ethoxy-4-methyl-phenol, phenol,2-ethoxy-4-methyl
InChI nøgle ZWQBCCVEOIYNDL-UHFFFAOYSA-N
SMIL CCOC1=C(C=CC(=C1)C)O
IUPAC navn 2-ethoxy-4-methylphenol
Molekylvægt (g/mol) 152.19
PubChem CID 75715
Formel vægt 152.19
Procent renhed 95%