Få mere at vide
2-Ethoxy-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Ethoxy-3H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| CAS | 150058-27-8 |
| Molekylær formel | C11H11N2O3 |
| Mængde | 2.5 g |
| Synonym | Methyl 2-Ethoxybenzimidazole-7-carboxylate, 2-Ethoxy-1H-benzimidazole-4-carboxylic Acid Methyl Ester |
| InChI formel | InChI=1S/C11H12N2O3/c1-3-16-11-12-8-6-4-5-7(9(8)13-11)10(14)15-2/h4-6H,3H2,1-2H3,(H,12,13) |
| SMIL | CCOc1nc2cccc(C(=O)OC)c2[nH]1 |
| IUPAC navn | methyl 2-ethoxy-3H-benzimidazole-4-carboxylate |
| Molekylvægt (g/mol) | 220.22 |
| Formel vægt | 220.0848 |