Få mere at vide
2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride, 97%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. p-7026984
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 11431007
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B23399.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55150-29-3
Molekylær formel C13H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 234.68
MDL nummer MFCD00046426
InChI nøgle ZRVFFIXOCFUHDA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-ethoxy-1-naphthoyl chloride, 1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy, 1-naphthalenecarbonylchloride, 2-ethoxy, acmc-209ll8, 2-ethoxy naphthoyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthoylchloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarbonyl chloride, 2-ethoxy-1-naphthalenecarboxyl chloride, 2-ethoxy-naphthalene-1-carbonyl chloride
PubChem CID 108679
IUPAC navn 2-ethoxynaphthalene-1-carbonyl chloride
SMIL CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C(Cl)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-1-naphthoyl chloride
Smeltepunkt 76°C to 80°C
Mængde 1 g
FN nummer UN3261
Beilstein 2844104
Følsomhed Moisture sensitive
Formel vægt 234.68
Procent renhed 97%