Få mere at vide
2-Ethoxy-1-naphthoinsyre, 98 %, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 11495287
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11495287 25 g 25g
11405297 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11495287 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B22665.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 25-11-2026
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2224-00-2
Molekylær formel C13H11O3
Molekylvægt (g/mol) 215.23
MDL nummer MFCD00004008
InChI nøgle MYFBSSDLYGWAHH-UHFFFAOYSA-M
Synonym 2-ethoxy-1-naphthoic acid, 2-ethoxynaphthoic acid, 1-naphthalenecarboxylic acid, 2-ethoxy, 2-ethoxy-1-naphthoicacid, 2-ethoxynaphthalenecarboxylic acid, acmc-209ftv, rarechem al be 0566, timtec-bb sbb005771, 2-ethoxynaphtoic acid
PubChem CID 75210
IUPAC navn 2-ethoxynaphthalen-1-carboxylsyre
SMIL CCOC1=CC=C2C=CC=CC2=C1C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-1-naphthoic acid
Smeltepunkt 143 °C til 145 °C
Mængde 25 g
Beilstein 2695612
Formel vægt 216.24
Procent renhed 98%