Få mere at vide
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinolin, TRC
Artikelnummer. 30372465
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30372465 5 g
1 options
Artikelnummer. 30372465 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCE8918805G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-10-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
CAS 16357-59-8
Molekylær formel C14H17NO3
Mængde 5 g
Synonym 1-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylic acid ethyl ester, 2-Ethoxy-1-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, 2-Ethoxy-N-(ethoxycarbonyl)-1,2-dihydroquinoline, EEDQ, Ethyl 2-ethoxy-1(2H)-quinolinecarboxylate, N-(Ethoxycarbonyl)-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, N-Carbethoxy-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, NSC 147831
InChI formel InChI=1S/C14H17NO3/c1-3-17-13-10-9-11-7-5-6-8-12(11)15(13)14(16)18-4-2/h5-10,13H,3-4H2,1-2H3
SMIL CCOC1C=Cc2ccccc2N1C(=O)OCC
IUPAC navn ethyl 2-ethoxy-2H-quinolin-1-carboxylat
Molekylvægt (g/mol) 247.29
Formel vægt 247.1208