Få mere at vide
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, 99%
Artikelnummer. 11454734
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11454734 10 g 10g
11464734 50 g 50g
11474734 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11454734 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A13724.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 16357-59-8 | C14H17NO3 | 247.29 g/mol
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinolin er en irreversibel membranbundet receptorantagonist. Det bruges i syntetisk kemi, opdagelse, proces R &D. Det fungerer også som koblingsreagenser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinolin er en irreversibel membranbundet receptorantagonist. Det bruges i syntetisk kemi, opdagelse, proces R&D. Det fungerer også som koblingsreagenser.
Opløselighed
Opløselig i 95% ethanol (50 mg/ml). Uopløseligt i vand.
Noter
Fugtfølsom. Opbevares ved 4 °C. Uforeneligt med syrer og stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16357-59-8
Molekylær formel C14H17NO3
Molekylvægt (g/mol) 247.29
MDL nummer MFCD00006703
InChI nøgle GKQLYSROISKDLL-UHFFFAOYNA-N
Synonym eedq, 2-ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, n-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, ethyl 2-ethoxyquinoline-1 2h-carboxylate, 1-ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, 2-ethoxy-1 2h-quinolinecarboxylic acid, ethyl ester, 1 2h-quinolinecarboxylic acid, 2-ethoxy-, ethyl ester, ethyl 2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline-1-carboxylate, ethyl 1,2-dihydro-2-ethoxy-1-quinolinecarboxylate, ethyl n-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline carboxylate
PubChem CID 27833
IUPAC navn ethyl-2-ethoxy-2H-quinolin-1-carboxylat
SMIL CCOC1C=CC2=CC=CC=C2N1C(=O)OCC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline
Smeltepunkt 63°C to 66°C
Kogepunkt 125°C to 128°C (0.1 mmHg)
Mængde 10 g
Beilstein 533048
Følsomhed Moisture sensitive
Merck Index 14,3518
Opløselighedsinformation Soluble in 95% Ethanol (50mg/ml). Insoluble in water.
Formel vægt 247.29
Procent renhed 99%