Få mere at vide
2-Ethenylpyridin (2-Vinylpyridin), Mikromol™
Artikelnummer. 18012390
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
18012390 100 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 18012390 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0587.01
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Mikromol – din pålidelige kilde til farmaceutiske referencestandarder af høj kvalitet. Understøttelse af nøjagtig, overensstemmende analyser med ISO 17034-akkrediterede materialer, der er designet til at sikre tillid til hvert resultat.
2-Ethenylpyridin (2-Vinylpyridin)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
CAS 100-69-6
Analyt- eller komponentnavne 2-Ethenylpyridine (2-Vinylpyridine)
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C7 H7 N
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym Betahistine Dihydrochloride Imp. A (EP), Betahistine Imp. A (EP), 2-Ethenylpyridine, 2-Vinylpyridine, Betahistine Dihydrochloride Impurity A, Betahistine Mesilate Impurity A, Betahistine Impurity A, Betahistine Impurity A
InChI formel InChI=1S/C7H7N/c1-2-7-5-3-4-6-8-7/h2-6H,1H2
SMIL C=Cc1ccccn1
IUPAC navn 2-ethenylpyridin
Molekylvægt (g/mol) 105.14
Mængde 100 mg
Formel vægt 105,0578 g/mol