Få mere at vide
2-Ethenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-on, TRC
Artikelnummer. 30138001
Skift visning
Mængde:
25 mg
50 mg
250 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30138001 50 mg
30136409 250 mg
30010500 25 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30138001 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB12635050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 91634-12-7
Molekylær formel C10H8N2O
Molekylvægt (g/mol) 172.18
IUPAC navn 2-ethenyl-3H-quinazolin-4-one
SMIL Oc1nc(C=C)nc2ccccc12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Ethenyl-3,4-dihydroquinazolin-4-one
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/C10H8N2O/c1-2-9-11-8-6-4-3-5-7(8)10(13)12-9/h2-6H,1H2,(H,11,12,13)
Formel vægt 172.0637