missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-epi-Emtricitabine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-epi-Emtricitabine |
| CAS | 145416-34-8 |
| Molekylær formel | C8H10FN3O3S |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | 4-Amino-5-fluoro-1-[(2S,5S)-2-hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]-2-(1H-pyrimidinone, (2S-trans)-4-Amino-5-fluoro-1-[2-(hydroxymethyl)-1,3-oxathiolan-5-yl]- 2(1H)-pyrimidinone |
| InChI formel | InChI=1S/C8H10FN3O3S/c9-4-1-12(8(14)11-7(4)10)5-3-16-6(2-13)15-5/h1,5-6,13H,2-3H2,(H2,10,11,14)/t5-,6-/m0/s1 |
| SMIL | C1[C@H](O[C@@H](S1)CO)N2C=C(C(=NC2=O)N)F |
| Molekylvægt (g/mol) | 247.25 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?