missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2'-Epi-9,10-dihydroergotamine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2'-Epidihydroergotamine |
| Mængde | 25 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C33H37N5O5/c1-32(35-29(39)21-15-23-22-10-6-11-24-28(22)20(17-34-24)16-25(23)36(2)18-21)31(41)38-26(14-19-8-4-3-5-9-19)30(40)37-13-7-12-27(37)33(38,42)43-32/h3-6,8-11,17,21,23,25-27,34,42H,7,12-16,18H2,1-2H3,(H,35,39)/t21-,23-,25-,26+,27+,32+,33+/m1/s1 |
| Formel vægt | 583.2795 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?