Få mere at vide
2-Dodecanone, 95%
Artikelnummer. 10183431 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Mængde:
5 mL
25 mL
100 mL
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100ml
25ml
5ml
Artikelnummer. 10183431
Brand: Thermo Scientific Acros 330290050
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 6175-49-1 | C12H24O | 184.32 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 6175-49-1
Molekylær formel C12H24O
Molekylvægt (g/mol) 184.32
MDL nummer MFCD00015064
InChI nøgle LSKONYYRONEBKA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dodecanone, methyl decyl ketone, decyl methyl ketone, unii-p5cn8ysv3p, dodecanone-2, p5cn8ysv3p, n-decyl methyl ketone, dodecanone, acmc-1b2ve, 2-dodecanone gc
PubChem CID 22556
IUPAC navn dodecan-2-one
SMIL CCCCCCCCCCC(=O)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Dodecanone
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 17°C to 20°C
Farve Farveløs til gul
Tæthed 0.8200g/mL
Kogepunkt 247°C
Flammepunkt 108°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Brydningsindeks 1.4320 to 1.4340 (20°C, 589nm)
Mængde 5 mL
Specifik vægtfylde 0.82
Formel vægt 184.32
Procent renhed 95%
Fysisk form Væske