Få mere at vide
2-Docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine(~90%), TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | 2-Docosahexaenoyl-sn-glycero-3-phosphocholine |
| CAS | 159407-32-6 |
| Molekylær formel | C30 H50 N O7 P |
| Mængde | 50 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C30H50NO7P/c1-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-30(33)38-29(27-32)28-37-39(34,35)36-26-25-31(2,3)4/h6-7,9-10,12-13,15-16,18-19,21-22,29,32H,5,8,11,14,17,20,23-28H2,1-4H3/b7-6-,10-9-,13-12-,16-15-,19-18-,22-21-/t29-/m1/s1 |
| SMIL | CC\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/C\C=C/CCC(=O)O[C@H](CO)COP(=O)([O-])OCC[N+](C)(C)C |
| IUPAC navn | [(2R)-2-[(4Z,7Z,10Z,13Z,16Z,19Z)-docosa-4,7,10,13,16,19-hexaenoyl]oxy-3-hydroxypropyl] 2-(trimethylazaniumyl)ethyl phosphate |
| Molekylvægt (g/mol) | 567.694 |
| Formel vægt | 567.332 |
Product Title
¿Detecta una oportunidad de mejora?