missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Diphenylphosphinylmethyl)phenol, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Diphenylphosphinylmethyl)phenol |
| CAS | 70127-50-3 |
| Molekylær formel | C19H17O2P |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | 2-[(Diphenylphosphinyl)methyl]phenol |
| InChI formel | InChI=1S/C19H17O2P/c20-19-14-8-7-9-16(19)15-22(21,17-10-3-1-4-11-17)18-12-5-2-6-13-18/h1-14,20H,15H2 |
| SMIL | Oc1ccccc1CP(=O)(c2ccccc2)c3ccccc3 |
| Molekylvægt (g/mol) | 308.31 |
| Formel vægt | 308.0966 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?