Få mere at vide
2-(Diphenylphosphinobiphenyl, TRC
Artikelnummer. 30381275
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30381275 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30381275 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD492738100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 03-12-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diphenylphosphino)biphenyl
CAS 13885-09-1
Molekylær formel C24H19P
Mængde 100 mg
InChI formel InChI=1S/C24H19P/c1-4-12-20(13-5-1)23-18-10-11-19-24(23)25(21-14-6-2-7-15-21)22-16-8-3-9-17-22/h1-19H
SMIL c1ccc(cc1)P(c2ccccc2)c3ccccc3c4ccccc4
IUPAC navn diphenyl-(2-phenylphenyl)fosfan
Molekylvægt (g/mol) 338.38
Formel vægt 338.1224