Få mere at vide
2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30050159
Skift visning
Mængde:
25 mg
Artikelnummer. Mængde
30050159 25 mg
1 options
Artikelnummer. 30050159 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0540.020025
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-((Diphenylmethyl)sulfonyl)acetamide
CAS 118779-53-6
Analyt- eller komponentnavne 2-((Diphenylmethyl)sulfonyl)acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N O3 S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[(Diphenylmethyl)sulfonyl]acetamide, Modafinil Imp. B (EP), Modafinil Related Compound B, Modafinil Impurity B
InChI formel InChI=1S/C15H15NO3S/c16-14(17)11-20(18,19)15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
SMIL NC(=O)CS(=O)(=O)C(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydrylsulfonylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 289.3495
Mængde 25 mg
Formel vægt 289.0773 g/mol