Få mere at vide
2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide, Mikromol™
Artikelnummer. 30049852
Skift visning
Mængde:
50 mg
Artikelnummer. Mængde
30049852 50 mg
1 options
Artikelnummer. 30049852 Leverandør Mikromol Leverandørnr. MM0540.04
Discover Mikromol - your trusted source for high-quality pharmaceutical reference standards. Supporting accurate, compliant analysis with ISO 17034-accredited materials designed for confidence in every result.
2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
CAS 68524-30-1
Analyt- eller komponentnavne 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C15 H15 N O S
Certificeringer/compliance ISO 17025
Synonym 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide, Modafinil Related Compound C
InChI formel InChI=1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17)
SMIL NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2
IUPAC navn 2-benzhydrylsulfanylacetamide
Molekylvægt (g/mol) 257.35
Mængde 50 mg
Formel vægt 257.0874 g/mol