Få mere at vide
2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide, Mikromol™
Beskrivelse
2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide |
| CAS | 68524-30-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C15 H15 N O S |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 2-[(Diphenylmethyl)sulfenyl]acetamide, Modafinil Related Compound C |
| InChI formel | InChI=1S/C15H15NOS/c16-14(17)11-18-15(12-7-3-1-4-8-12)13-9-5-2-6-10-13/h1-10,15H,11H2,(H2,16,17) |
| SMIL | NC(=O)CSC(c1ccccc1)c2ccccc2 |
| IUPAC navn | 2-benzhydrylsulfanylacetamide |
| Vis mere |