Få mere at vide
2-(Diphenylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-5-pyrimidincarboxamid, TRC
Artikelnummer. 30179829
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
30179829 100 mg
1 options
Artikelnummer. 30179829 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD486990100MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-09-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Diphenylamino)-N-[7-(hydroxyamino)-7-oxoheptyl]-5-pyrimidinecarboxamide
CAS 1316214-52-4
Molekylær formel C24H27N5O3
Mængde 100 mg
Synonym ACY 1215, ACY 63;
InChI formel InChI=1S/C24H27N5O3/c30-22(28-32)15-9-1-2-10-16-25-23(31)19-17-26-24(27-18-19)29(20-11-5-3-6-12-20)21-13-7-4-8-14-21/h3-8,11-14,17-18,32H,1-2,9-10,15-16H2,(H,25,31)(H,28,30)
SMIL ONC(=O)CCCCCCNC(=O)c1cnc(nc1)N(c2ccccc2)c3ccccc3
Molekylvægt (g/mol) 433.51