Få mere at vide
2-Dimethylsulfonamidophenothiazine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-Dimethylsulfonamidophenothiazine |
| CAS | 1090-78-4 |
| Molekylær formel | C14H14N2O2S2 |
| Mængde | 25 mg |
| Synonym | N,N-Dimethylphenothiazine-2-sulfonamide, N,N-Dimethyl-10H-phenothiazine-2-sulfonamide |
| InChI formel | InChI=1S/C14H14N2O2S2/c1-16(2)20(17,18)10-7-8-14-12(9-10)15-11-5-3-4-6-13(11)19-14/h3-9,15H,1-2H3 |
| SMIL | O=S(C1=CC2=C(C=C1)SC3=CC=CC=C3N2)(N(C)C)=O |
| IUPAC navn | N,N-dimethyl-10H-phenothiazine-2-sulfonamide |
| Molekylvægt (g/mol) | 306.4 |
| Formel vægt | 306.0497 |