Få mere at vide
2-(Dimethylcarbamoyl)pyridin-5-boronsyre pinacolester, 96%
Artikelnummer. 15471396
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15471396 250 mg 250mg
15461396 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15471396 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H54614.MD
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 29-12-2026
CAS: 1006876-27-2 | C14H21BN2O3 | 276,143 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1006876-27-2
Molekylær formel C14H21BN2O3
Molekylvægt (g/mol) 276.143
MDL nummer MFCD08458484
InChI nøgle RNCGUUHRBRONRG-UHFFFAOYSA-N
Synonym n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl picolinamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridin-3-ylboronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 6-dimethylcarbamoyl pyridine-3-boronic acid pinacol ester, 2-dimethylcarbamoyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl pyridine-2-carboxamide, 2-n,n-dimthylaminocarbonyl pyridine-5-boronic acid pinacol ester, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2 dioxaborolan-2-yl picolinamide, 2-pyridinecarboxamide, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl, n,n-dimethyl-5-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl-2-pyridinecarboxamide
PubChem CID 57416491
IUPAC navn N,N-dimethyl-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridin-2-carboxamid
SMIL B1(OC(C(O1)(C)C)(C)C)C2=CN=C(C=C2)C(=O)N(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylcarbamoyl)pyridine-5-boronic acid pinacol ester
Mængde 250 mg
Formel vægt 276.14
Procent renhed 96%