Få mere at vide
2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid, 95%
Artikelnummer. 15479497
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15479497 250 mg 250mg
15469497 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15479497 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52765.MD
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 874219-16-6 | C9H12BNO3 | 193.009 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 874219-16-6
Molekylær formel C9H12BNO3
Molekylvægt (g/mol) 193.009
MDL nummer MFCD03425959
InChI nøgle NZIOVLXULSCCSG-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylcarbamoyl phenyl boronic acid, 2-n,n-dimethylaminocarbonyl phenylboronic acid, 2-dimethylcarbamoyl phenylboronic acid, 2-dimethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, boronic acid,b-2-dimethylamino carbonyl phenyl, 2-dimethylcarbamoyl benzeneboronic acid, acmc-209qkh, 2-n,n-dimethylaminocarbonyl benzeneboronic acid, 2-dimethylcarbamoyl phenyl boronicacid
PubChem CID 44119823
IUPAC navn [2-(dimethylcarbamoyl)phenyl]borsyre
SMIL B(C1=CC=CC=C1C(=O)N(C)C)(O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylcarbamoyl)benzeneboronic acid
Smeltepunkt 108°C to 110°C
Mængde 250 mg
Formel vægt 193.01
Procent renhed 95%