Få mere at vide
2-Dimethylaminopyridine, 98%
Artikelnummer. 11906301 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11906301 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 11906301 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 146680250
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5683-33-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Dimethylaminopyridine
CAS 5683-33-0
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 0.9840g/mL
Kogepunkt 191.0°C
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 97.5% min. (GC)
Molekylær formel C7H10N2
Brydningsindeks 1.559
MDL nummer MFCD00006261
Mængde 25 g
FN nummer 1992
Beilstein 22,I,629
Specifik vægtfylde 0.984
Synonym 2-dimethylaminopyridine, 2-dimethylaminopyridin, dimethylaminopyridine, 2-dimethylamino pyridine, 2-dimethylaminopyridine cobalt complex, 2-pyridinamine, n,n-dimethyl, dimethylamino-2 pyridine, dimethylaminopyridin, unii-18q95u3z8h, pyridine, 2-dimethylamino
Opløselighedsinformation Solubility in water: immiscible. Other solubilities: soluble in diluted acids
InChI nøgle PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
SMIL CN(C)C1=CC=CC=N1
IUPAC navn N,N-dimethylpyridin-2-amine
Molekylvægt (g/mol) 122.17
PubChem CID 21885
Formel vægt 122.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Dimethylaminopyridine
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H332-Farlig ved indånding.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.