missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

2-(Dimethylaminomethyl)-4-(2-aminoethylthiomethyl)thiazole, TRC

Artikelnummer. 17901745
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
1 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17901745 1 g
17974775 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17901745 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD4610501G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 78441-62-0
Molekylær formel C9 H17 N3 S2
Molekylvægt (g/mol) 231.38
Synonym 2-Thiazolemethanamine, 4-[[(2-aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-, 4-[[(2-Aminoethyl)thio]methyl]-N,N-dimethyl-2-thiazolemethanamine, 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine, 2-(Dimethylaminomethyl)-4-(2-aminoethylthiomethyl)thiazole, Nizatidine Imp. D (EP), Nizatidine EP Impurity D
IUPAC navn 2-[[2-[(dimethylamino)methyl]-1,3-thiazol-4-yl]methylsulfanyl]ethanamine
SMIL CN(C)Cc1nc(CSCCN)cs1

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale 2-[[[2-[(Dimethylamino)methyl]thiazol-4-yl]methyl]sulphanyl]ethanamine
Mængde 1 g
InChI formel InChI=1S/C9H17N3S2/c1-12(2)5-9-11-8(7-14-9)6-13-4-3-10/h7H,3-6,10H2,1-2H3
Formel vægt 231.0864
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.