Få mere at vide
2-(dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanonhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 10449412
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1468.31 DKK / 5g
    Spare 11.69 DKK
    0.79% Slukket
2-(dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanonhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10449412 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
5 g, Glasflaske, 5g
Mængde:
1 g
5 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
1g
5g
Artikelnummer. 10449412
Brand: Thermo Scientific Acros 335620050
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1480.00 DKK
    1468.31 DKK / 5g
    Spare 11.69 DKK
    0.79% Slukket
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 42036-65-7 | C9H17NO·HCl | 191.7 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 42036-65-7
Molekylær formel C9H17NO·HCl
Molekylvægt (g/mol) 191.7
MDL nummer MFCD00102580
InChI nøgle CLVHTSWMNNSUSH-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino methyl cyclohexanone hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-1-cyclohexanone hydrochloride, dimethyl 2-oxocyclohexyl methyl ammonium chloride, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one hydrochloride, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone, 2-dimethylamino methyl cyclohexan-1-one, chloride, tramadol related compound b, 2-dimethylaminomethyl-cyclohexanone hydrochloride, tramadol related compound b uspVis mereVis mindre
PubChem CID 359482
IUPAC navn 2-[(dimethylamino)methyl]cyclohexan-1-on;hydrochlorid
SMIL CN(C)CC1CCCCC1=O.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanone hydrochloride
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 147°C to 151°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble in water. Other solubilities: soluble in methanol,ethanol
Formel vægt 191.7
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
Certifikater
Der kræves et partinummer for at vise resultater for certifikater. For at finde dit varenummer på tidligere ordrer, skal du bruge vores ordrestatusområde.
2 resultater fundet
Partinummer Certifikattype Dato Artikelnummer
PartinummerA0400453 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato04/09/2023 Artikelnummer335620010,335620050
PartinummerA0400150 CertifikattypeAnalysecertifikat Dato14/12/2022 Artikelnummer335620010,335620050
RUO– Kun brug til forskning
Korrektion af produktindhold
Produkttitel
2-(dimethylaminomethyl)-1-cyclohexanonhydrochlorid, 98 %, Thermo Scientific Chemicals >