Få mere at vide
2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11419916
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11419916 500 g 500g
11409916 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11419916 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B20882.36
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatory: This product is an isolated intermediate transported in accordance with Regulation (EC) 1907/2006 (REACH). All customers must complete a declaration before delivery.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4584-49-0
Molekylær formel C5H13Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 158.066
MDL nummer MFCD00012534
InChI nøgle OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 94294
IUPAC navn 2-chlor-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CC(CN(C)C)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Smeltepunkt 190°C to 193°C
Mængde 500 g
Beilstein 3670215
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 158.07
Procent renhed 98%
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.