Få mere at vide
2-dimethylaminoisopropylchlorid, hydrochlorid, 98,5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10796521 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glasflaske
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10796521 500 g Glasflaske 500g
10466720 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10796521 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 115835000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4584-49-0
MDL nummer MFCD00012534
InChI nøgle OCWGRWAYARCRTQ-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride, 2-chloro-1-dimethylamino propane hydrochloride, 2-chloro-n,n-dimethylpropan-1-amine hydrochloride, n,n-dimethyl-2-chloropropylamine hydrochloride, 2-chloropropyldimethylammonium chloride, 2-dimethylamino isopropyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyldimethylamine hydrochloride, 2-chloropropyl-dimethylamine hydrochloride, 1-methyl-2-dimethylaminoethyl chloride hydrochloride, 2-chloropropyl dimethylamine hydrochloride
PubChem CID 94294
IUPAC navn 2-chlor-N,N-dimethylpropan-1-amin;hydrochlorid
SMIL CC(CN(C)C)Cl.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Dimethylaminoisopropyl chloride hydrochloride
Navn note 98.5%
CAS min % 98.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 191,0 °C til 195,0 °C
Farve Hvid til cremet
Tab ved tørring 1% max.
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98.5%
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C5H13Cl2N
Lineær formel CH3CH(Cl)CH2N(CH3)2·HCl
Mængde 500 g
Opløselighedsinformation Solubility in water: 2000g/L (20°C). Other solubilities: soluble in methanol, insoluble in benzene and toluene
Molekylvægt (g/mol) 158.066
Formel vægt 158.07
Procent renhed 98.5%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • LANGTIDSFARE FOR VANDMILJØET Kronisk kategori 1
  • AKUT FARE FOR VANDMILJØET Akut kategori 1
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H400-Meget giftig for vandlevende organismer.
  • H410-Meget giftig med langvarige virkninger for vandlevende organismer.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.