Få mere at vide
2-Dimethylaminoethyl acetate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10647751 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
Artikelnummer. Mængde unitSize
10647751 25 g 25g
1 options
Artikelnummer. 10647751 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 408060250
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1421-89-2
Molekylær formel C6H13NO2
Molekylvægt (g/mol) 131.18
MDL nummer MFCD00041912
InChI nøgle GOLSFPMYASLXJC-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino ethyl acetate, dimethylaminoethyl acetate, dimethylaminoethanol acetate, 2-dimethylaminoethanol acetate, acetic acid, 2-dimethylamino ethyl ester, acetic acid 2-dimethylaminoethyl ester, 2-dimethylamino ethanol acetic ester, acmc-1c2gl, 2-dimethylaminoethyl=acetate, 2-dimethylamino ethylacetate
PubChem CID 15013
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethylacetat
SMIL CN(C)CCOC(C)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Dimethylaminoethyl acetate
Navn note 98%
CAS min % 97.5
CAS Max % 100.0
Farve Gul
Tæthed 0.9200g/mL
Kogepunkt 152°C to 154°C
Flammepunkt 47°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98%
Emballage Glasflaske
Lineær formel CH3COOCH2CH2N(CH3)2
Brydningsindeks 1.4155 to 1.4175
Mængde 25 g
Specifik vægtfylde 0.92
Formel vægt 131.17
Procent renhed 98%
Fysisk form Væske
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Dimethylaminoethyl acetate
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H312-Farlig ved hudkontakt.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.