Få mere at vide
2-Dimethylaminoethanol, TRC
Artikelnummer. 30383694
Skift visning
Mængde:
1 g
10 g
50 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30383694 50 g
30370638 10 g
30379625 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 30383694 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCD47117050G
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 108-01-0
Molekylær formel C4 H11 N O
Molekylvægt (g/mol) 89.14
Synonym 2-(Dimethylamino)ethanol, (2-Hydroxyethyl)dimethylamine, (Dimethylamino)ethanol, (N,N-Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethanol, 2-(Dimethylamino)ethyl alcohol, 2-(N,N-Dimethylamino)ethanol, Amietol M 21, Aminoalcohol 2mabs, Bimanol, DMAE, DMEA, Dabco DMEA, Deanol, DeuAdd MA 95, Dimethol, Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, Dimethyl(hydroxyethyl)amine, Dimethylethanolamine, Dimethylmonoethanolamine, Jeffcat DMEA, Kalpur P, Lupragen N 101, MA 95, N,N-Dimethyl(2-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-2-aminoethanol, N,N-Dimethyl-2-ethanolamine, N,N-Dimethyl-N-(β-hydroxyethyl)amine, N,N-Dimethyl-β-hydroxyethylamine, N,N-Dimethylethanolamine, N-(2-Hydroxyethyl)-N,N-dimethylamine, N-(2-Hydroxyethyl)dimethylamine, NSC 2652, Niax DMEA, Norcholine, PC CAT DMEA, Propamine A, Rexolin, T 80, Tegoamin DMEA, Texacat DME, Texacat DMEA, Thancat DME, β-(Dimethylamino)ethanol, β-Dimethylaminoethyl alcohol, β-Hydroxyethyldimethylamine
IUPAC navn 2-(dimethylamino)ethanol
SMIL CN(C)CCO
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale N,N-Dimethylethanolamine
Renhedsgrad noter GC
Mængde 50 g
InChI formel InChI=1S/C4H11NO/c1-5(2)3-4-6/h6H,3-4H2,1-2H3
Formel vægt 89.0841
Procent renhed >95%