missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride |
| CAS | 27366-72-9 |
| Molekylær formel | C4 H10 N2 S . Cl H |
| Mængde | 10 g |
| Synonym | Ethanethioamide, 2-(dimethylamino)-, hydrochloride (1:2), 2-(Dimethylamino)thioacetamide Hydrochloride, Nizatidine Imp. H (EP) as Hydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C4H10N2S.ClH/c1-6(2)3-4(5)7;/h3H2,1-2H3,(H2,5,7);1H |
| SMIL | Cl.CN(C)CC(=S)N |
| IUPAC navn | 2-(dimethylamino)ethanethioamide;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 154.66 |
| Formel vægt | 154.0331 |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?