Få mere at vide
2-(Dimethylamino)thiazol-5-carboxaldehyd, 97%
Artikelnummer. 11996781 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11996781 1 g 1g
11906791 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11996781 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 444040010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 1005-28-3 | C6H8N2OS | 156,203 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1005-28-3
InChI nøgle ZOPJEHPVWLTDJW-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylamino-1,3-thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carbaldehyde, 2-dimethylamino thiazole-5-carboxaldehyde, 2-dimethylamino-thiazole-5-carbaldehyde, 5-thiazolecarboxaldehyde,2-dimethylamino, 5-thiazolecarboxaldehyde, 2-dimethylamino, 2-dimethylaminothiazole-5-carbaldehyde
PubChem CID 12846795
IUPAC navn 2-(dimethylamino)-1,3-thiazol-5-carbaldehyd
SMIL CN(C)C1=NC=C(S1)C=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Smeltepunkt 75 °C til 77 °C
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Molekylær formel C6H8N2OS
Mængde 1 g
Molekylvægt (g/mol) 156.21
Formel vægt 156.21
Procent renhed 97%
compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-(Dimethylamino)thiazole-5-carboxaldehyde
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P312-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: I tilfælde af ubehag ring til en GIFTINFORMATIO / læge /
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.