Få mere at vide
2-(Dimethylamino)pyridine, 97%
Artikelnummer. 11337735
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11337735 25 g 25g
11327735 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11337735 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L02513.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 5683-33-0 | C7H10N2 | 122.17 g/mol
2-(dimethylamino)pyridin i toluen ved stuetemperatur i nærvær af 1,1 ækvivalent methyltrifluormethansulfonat danner (2-pyridyl)-trimethylammoniumtrifluormethansulfonatsalt. Det bruges som et modelsubstrat til fremstilling af chelatcarben via cyclometalering, H2-tab og reversibelα -eliminering.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
2-(dimethylamino)pyridin i toluen ved stuetemperatur i nærvær af 1,1 ækvivalent methyltrifluormethansulfonat danner (2-pyridyl)-trimethylammoniumtrifluormethansulfonatsalt. Det bruges som et modelsubstrat til fremstilling af chelatcarben via cyclometalering, H2-tab og reversibelα -eliminering.
Opløselighed
Opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5683-33-0
Molekylær formel C7H10N2
Molekylvægt (g/mol) 122.17
MDL nummer MFCD00006261
InChI nøgle PSHKMPUSSFXUIA-UHFFFAOYSA-N
Synonym 2-dimethylaminopyridine, 2-dimethylaminopyridin, dimethylaminopyridine, 2-dimethylamino pyridine, 2-dimethylaminopyridine cobalt complex, 2-pyridinamine, n,n-dimethyl, dimethylamino-2 pyridine, dimethylaminopyridin, unii-18q95u3z8h, pyridine, 2-dimethylamino
PubChem CID 21885
IUPAC navn N,N-dimethylpyridin-2-amin
SMIL CN(C)C1=CC=CC=N1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-(Dimethylamino)pyridine
Tæthed 1.008
Kogepunkt 190°C to 192°C
Flammepunkt 80°C (176°F)
Brydningsindeks 1.559
Mængde 25 g
Beilstein 110353
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 122.17
Procent renhed 97%